Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Fisherbrand™ Deuteriumlampen werden einzeln geprüft, zertifiziert und nach den gleichen Spezifikationen wie OEM garantiert.
Marke:  Fisherbrand™ 11957-72
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15394068
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
  • Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Deuteriumlampe
400/185 nm
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1
UV-A, UV-C
0,5 mm