Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
Agilent 1100, 1200 DAD lange Lebensdauer
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365 C- und D-Serie DAD
Agilent 1290 DAD
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD, lange Lebensdauer
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25
Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC D2
Hitachi L- und U-Serie
JASCO UV970 975 (BC) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000
JASCO V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 7800 7850
PE Lambda 2 zu 45 800 900 Bio, 55X-Serie LC480
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1
Shimadzu UV-Serie Spektralphotometer und BioSpec-mini
Varian ProStar 330 DAD
Varian ProStar 340 345
Varian Prostar 325 335 lange Lebensdauer
Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31
Waters 2487, lange Lebensdauer
Waters Acquity 2489/2998
Waters 996, 2996 PDA, lange Lebensdauer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
- Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
- Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Lichtquelle | UV-A, UV-C |
| Wavelength | 400/185 nm |
| Öffnungsweite (metrisch) | 0,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent 1100 DAD, 8453 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Produkttyp | Deuteriumlampe |