Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Fisherbrand™ Deuteriumlampen werden einzeln geprüft, zertifiziert und nach den gleichen Spezifikationen wie OEM garantiert.
Marke: Fisherbrand™ 11957-67
886.57 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
- Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
- Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
Deuteriumlampe | |
400/185 nm | |
Agilent 1100 VWD, lange Lebensdauer |
UV-A, UV-C | |
0,5 mm | |
Je 1 |