Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugationssäulen zum Entfernen von Detergenzien &
Beseitigen Sie mit Reinigungsharzen schnell hohe Konzentrationen von Detergenzien mit minimalem Probenverlust. Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptid Recovery) Harz wird für Proteinkonzentrationen bis zu 100 μg/ml empfohlen, während Thermo Scientific Pierce Harz für Konzentrationen über 100 μg/ml geeignet ist.
165.00 € - 782.00 €
Spezifikation
Säulentyp | Proprietäres Harz, Affinität |
---|---|
Stationäre Phase | Firmeneigener Ligand |
Aufreinigungsziel | Reinigungsmittelentfernung |
Produktcode | Marke | Menge | Produktlinie | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produktlinie | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10116434
|
Thermo Scientific™
87780 |
10 ml | Pierce™ | Harz |
463.00 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10645585
|
Thermo Scientific™
87776 |
25 x 125 µl Säulen | Pierce™ | Zentrifugationssäule |
248.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10499764
|
Thermo Scientific™
87777 |
25 x 500 µl Säulen | Pierce™ | Zentrifugationssäule |
309.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10792447
|
Thermo Scientific™
87778 |
5 x 2 ml-Säulen | Pierce™ | Zentrifugationssäule |
165.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11736446
|
Thermo Scientific™
87779 |
5 x 4 ml Säulen | Pierce™ | Zentrifugationssäule |
265.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11368261
|
Thermo Scientific™
88304 |
2 x 96-Well-Platten | Pierce™ | Drehplatte |
782.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12301883
|
Thermo Scientific™
88305 |
5 ml | HiPPR™ | Zentrifugationssäule |
306.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12391873
|
Thermo Scientific™
88306 |
24 x 0,1-ml-Säulen | HiPPR™ | Zentrifugationssäule |
317.00 €
24 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12201233
|
Thermo Scientific™
88307 |
2 x 96-Well-Platten | HiPPR™ | Drehplatte |
642.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Zur Vorbereitung von Protein- und Peptidproben verwendete Detergenzien und Tenside können die Analyse bei ELISA, isoelektrischer Fokussierung und Massenspektrometrie (MS) beeinträchtigen. Die Entfernung von Detergenzien aus Peptidproben ist besonders schwierig und für die MS-Analyse von entscheidender Bedeutung. Selbst geringe Konzentrationen an Detergenzien kontaminieren die Geräte und beeinträchtigen Säulenbindung, Elution und Peptidionisierung. Thermo Scientific HiPPR und Pierce Detergenzien sind ideal für die rasche Entfernung gängiger Detergenzien aus Tryptika-Digestern, um die Ergebnisse der LC-MS/MS- und MALDI-MS-Analyse zu verbessern.
• Optimiert—Entfernt >95 % Detergenz aus Proben von Proteinen oder Peptiden• Schnell—Die Probenverarbeitung dauert weniger als 15 Minuten
• Effektiv—Eliminiert Interferenzen durch Detergenzien in nachgelagertenAnwendungen wie ELISA, isoelektrischer Fokussierung und Massenspektrometrie
Pierce Detergent Removal Resin
Pierce Detergent Removal Resin bindet effizient an und entfernt hohe Konzentrationen Detergenzien von 10 µl bis 1 ml Proben bei minimalem Probenverlust. Diese Mikrozentrifugensäulen sind mit verschiedenen Volumina von proprietärem Harz vorgepackt und eignen sich am besten für die Verarbeitung von Proben mit Proteinen oder mit Peptidkonzentrationen von mehr als 100 µg/ml.
HiPPR Spin-Säulen-Kit zur Entfernung von Detergenzien
Das HiPPR Harz zur Entfernung von Datergenzien wurde für Probenkonzentrationen von 1 bis 100 µg/ml optimiert und eignet sich ideal für die Entfernung häufig verwendeter Detergenzien, einschließlich SDS, Triton™ X-100, NP-40 und CHAPS bei Konzentrationen von 0,5 bis 1 %. Das Harz ist in vorgefüllten Spin-Säulen, 96-Well-Filter-Spin-Platten und als loses Harz zur individuellen Anpassung erhältlich.
Verfügbare Formate:
• Harzaufschlämmungen—Harz in Großpackungen wird mit leeren 0,8 ml-Spin-Säulen geliefert
• Spin-Spin-Säulen—0,1 ml-Mikrozentrifugensäulen
• 96-Well Spin-Platten—vorbehandelte 96-Well-Filterplatten, die mit Zentrifugations- oder Vakuumkammersystemen zur manuellen oder automatischen Aufreinigung kompatibel sind
Spezifikation
Proprietäres Harz, Affinität | |
Firmeneigener Ligand | |
Reinigungsmittelentfernung |