Learn More
Cytiva DeStreak Rehydrierungslösung
Hervorragend geeignet für analytische und präparative Gele. DeStreak Rehydrierungslösung verbessert die Reproduzierbarkeit und Qualität von 2-D-Gelen durch Verhindern von Streifenbildung.
Marke: Cytiva 17-6003-19
165.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Streifen, deren Auftreten zu einer Verzerrung in 2D-Elektrophoresekarten führen, sind ein häufiges Problem, das meistens bei Gelen vorkommt, die Bereiche mit einem pH-Wert über 7.0 aufweisen. Ein größeres Probenvolumen, längere IPG-Streifen oder die Anwendung eines schmaleren pH-Gradienten verschlimmern das Problem. Zusätzliche Banden auf den 2D-Gelen, verursacht durch eine unspezifische Proteinoxidation, stellten eine weitere Hürde dar, wenn Gele mit basischen Bereichen verwendet werden. Sowohl die Streifenbildung als auch die unspezifische Oxidation führen zu Proteinmustern mit ungenügender Auflösung und verringerter Reproduzierbarkeit von Elektrophoresedurchläufen. DeStreak Rehydrierungslösung verhindert erfolgreich die unspezifische Proteinoxidation, indem es zu einer einfachen Oxidierung der Thiolgruppen führt, und zwar unabhängig vom Probenvolumen, pH-Bereich oder der Durchlaufdauer. Proteinmuster werden unabhängig von der Länge der IPG-Streifen und des pH-Gradienten stabilisiert, was bei jeder Analyse zu den gleichen stabilen und reproduzierbaren Mustern führt. Die Wirksamkeit der DeStreak Rehydrierungslösung bleibt auch bei großen Probenvolumen und langer Durchlaufdauer erhalten, wie sie bei präparativen Gelelektrophorese-Durchläufen üblich sind.
- Verhindert das Auftreten zusätzlicher Banden, die durch eine unspezifische Proteinoxidation entstehen
- Stabilisiert Proteine während des gesamten 2D-Durchlaufs, was zu einfachen Proteinmustern mit guter Auflösung führt
- Geeignet sowohl für analytische als auch präparative Gele
- Enthält die genau richtigen Konzentrationen an Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS und DeStreak Reagenz
Bestellinformation
Die Lösung ist nach dem Hinzufügen des entsprechenden IPG-Puffers gebrauchsfertig. DeStreak Reagenz ist auch separat in 1-ml-Packungsgrößen erhältlich.
Spezifikation
Verbessert die Reproduzierbarkeit und Qualität von 2D-Gelen durch Verhindern von Streifenbildung | |
Destreak Reagenz | |
> 7 |
5 × 3 ml | |
Optimierte Konzentrationen von Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS und Destreak Reagenz | |
2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.