Learn More
Cytiva DeStreak Rehydrierungslösung
Hervorragend geeignet für analytische und präparative Gele. DeStreak Rehydrierungslösung verbessert die Reproduzierbarkeit und Qualität von 2-D-Gelen durch Verhindern von Streifenbildung.
Marke: Cytiva 17-6003-18
76.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Das Auftreten von Streifen, die 2-D-Elektrophoresekarten verzerren, ist ein häufiges Problem, das vor allem beim Durchlaufen von Gelen auftritt, die Regionen über pH 7.0 enthalten. Erhöhte Probenbelastung, längere IPG-Streifen oder ein schmalerer pH-Gradient verschlimmern das Problem. Zusätzliche Punkte auf 2-D-Gelen, die durch unspezifische Oxidation von Proteinen verursacht werden, sind eine weitere Schwierigkeit, die beim Durchlaufen von Gelen mit basischen Regionen auftritt. Sowohl Streifen als auch unspezifische Oxidation führen zu schlecht aufgelösten Proteinmustern und einer reduzierten Reproduzierbarkeit zwischen Elektrophorese-Durchläufen. DeStreak Rehydrierungslösung eliminiert effektiv unspezifische Oxidation, indem Protein-Thiol-Gruppen in einer einzigen Oxidationsstufe gehalten werden, unabhängig von Probenlast, pH-Bereich oder Durchlauflänge. Proteinmuster werden in IPG-Streifen beliebiger Länge und pH-Gradienten stabilisiert, wodurch bei jeder Analyse dasselbe stabile und reproduzierbare Muster gewährleistet wird. Die Wirksamkeit der DeStreak Rehydrierungslösung wird bei den hohen Probenbelastungen und langen Laufzeiten, die für die präparative Gelelektrophorese erforderlich sind, aufrechterhalten.
- Eliminiert zusätzliche Punkte, die durch unspezifische Oxidation von Proteinen verursacht werden
- Stabilisiert Proteine über ganze 2-D-Durchläufe hinweg und sorgt so für vereinfachte, gut aufgelöste Proteinmuster
- Geeignet für analytische und präparative Gele
- Enthält optimierte Konzentrationen von Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS und DeStreak Reagenz
Bestellinformation
Die Lösung ist nach dem Hinzufügen des entsprechenden IPG-Puffers gebrauchsfertig. DeStreak Reagenz ist auch separat in 1-ml-Packungsgrößen erhältlich.
Spezifikation
Verbessert die Reproduzierbarkeit und Qualität von 2D-Gelen durch Verhindern von Streifenbildung | |
Destreak Reagenz | |
> 7 |
1 ml | |
Optimierte Konzentrationen von Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS und Destreak Reagenz | |
2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.