Learn More
BRAND™ Exsikkator mit Knopfdeckel
Artikelnummer. 10470673 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Größe:
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10470673
Marke: BRAND™ 65038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Exsikkator mit Knopfdeckel verfügt über einen mit Nieten beschlagenen Basisring für verbesserte Stabilität.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12491
  • Präzise geschliffene flache Flansche
  • Oberfläche des Standrings ist zur Verbesserung der Stabilität und zur Vermeidung von Rissen gekörnt
  • Austauschbarer Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Produkttyp Exsikkator
Enthält Deckel mit Griff
Größe 200 mm
Höhe (metrisch) 30,9 mm
Außendurchmesser (metrisch) 270 mm