Learn More
Fisherbrand™ Exsikkator mit Glasknopf
Hergestellt aus Simax 3.3 Borosilikatglas. Der Fisherbrand Exsikkator mit Glasknopf wurde für eine Vielzahl von Vakuumarbeiten entwickelt.
Marke: Fisherbrand™ 632415280103
Beschreibung
- Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
- Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
- Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet
Spezifikation
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
Exsikkator | |
191 mm | |
153 mm |
SIMAX Borosilikatglas 3.3 | |
Glasknopf | |
94 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Exsikkator mit Glasknopf > Typ: 100mm; AD: 153mm; Innendurchmesser: 94mm; Höhe: 191mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur