Learn More
Trockenmittelbeutel, Civa
Artikelnummer. 16052032
Click to view available options
Menge:
100 Stück/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16052032
Marke: Whatman products Cytiva 10548239
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
So bleiben Ihre DNA-Probenahmekarten während des Transports oder der Lagerung trocken
  • Hohe Dampfdurchlässigkeit
  • Substrat mit Tyvek™ Material
  • Staubfrei, stark und schwer zu zerreißen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Tyvek™ Substrate
Menge 100 Stück/Karton
Gewicht 1 g