Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Medizinischer chirurgischer Schutzhandschuh gemäß EN 374
- Sowohl die chemische als auch die mechanische Beständigkeit sind gegenüber dem Dermatril™ 740 erhöht
- Kann länger verwendet werden und bietet Schutz gegen eine größere Bandbreite gefährlicher Substanzen.
- Zugelassen für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004
- Lebensmittelqualität durch RAL-Zulassung
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen von EN 455
- Medizinprodukt nach Richtlinie 93/42/EWG
- Frei von Naturlatex
- Resistent gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virusresistent nach ASTM 1671:2007
- Hohes Tastgefühl
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Erhöhte Zugfestigkeit
- Verbesserter Griff
- Gute chemische Beständigkeit
- Perfekte Passform
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM 1671:2007 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Zugelassen für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004. EG-Kategorie PSA 3 |
Farbe | Blau |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 6 |
Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
Menge | 50/Pckg. |
Beständig gegen | Verschiedene zytotoxische Wirkstoffe, virenresistent gegen ASTM F1671: 2007 |