missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ L 741
Click to view available options
Größe:
7
8
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Chemikalienbeständig gemäß EN 374
- Hoher Schutz gegen chemische und bakteriologische Kontamination
- Sehr gute mechanische Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Einweghandschuhen
- Zugelassen für die Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln gemäß EU 1935/2004
- Frei von Naturlatex
- Resistent gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virusresistent nach ASTM 1671:2007
- Die Handschuhoberfläche ist silikonfrei
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Medizinprodukt nach 93/42/EWG
- Gutes Tastgefühl
- Überragender Komfort
- Erhöhte Zugfestigkeit
- Aufgeraute Fingerspitzen für einen besseren Halt
- Perfekte Passform
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM 1671 2007 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA 3, EN374, EU 1935/2004, EN 455, 93/42/EWG |
Farbe | Blue |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 7 |
Dicke (metrisch) | 0.11 mm |
Länge (metrisch) | 270 to 280 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'