Learn More
Ansell™ DermaShield™ grüne Handschuhe der 73-711 Serie aus Neopren
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
463.61 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Neopren
- Grün
- Rollrand
- Texturierte Fingerspitzen
- Puderfrei
Spezifikation
Material der Rückseite | Neopren |
Stulpenmaterial | Neopren |
Farbe | Grün |
Material | Neopren |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 6,5 |
Sterilität | Steril |
Modell | 73-711 |
Dicke (metrisch) | 0,175 mm |