Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ersparen Sie sich mit gebrauchsfertigen Glasprodukten in vielen verschiedenen Größen und Konfigurationen hohe Anschaffungskosten für Laborausrüstung.Thermo Scientific™ entpyrogenisierte Glasbehälter sind speziell vorbehandelt, sodass sie mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0,06 EU/ml für die Verwendung in der abschließenden Sterilisation, Wasserprobenahme und Produktlagerung geeignet sind.
- Die Reinigung und Verpackung erfolgt in einem Reinraum der Klasse 100/10
- Jeder Charge ist ein Analysenzertifikat (COA) beigefügt
Empfohlen für:
Endotoxinfreie Anwendungen
Bestellinformationen:
Behälter mit zusätzlicher Zertifizierung für geringen Partikelanteil sind erhältlich. Thermo Scientific bietet auch speziell vorbehandelte Glasfläschchen an, sodass diese einen Endotoxingehalt von weniger als 0,06 EU/ml aufweisen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter, um Informationen zu unserem Entpyrogenisierungsservice zu erhalten, der in unserem Reinraum der Klasse 100 gemäß unserem validierten Verfahren durchgeführt wird.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,12 oz., 4 ml |
Kapazität (metrisch) | 4 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,12 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Klarglas-Fläschchen mit Verschluss auf Harnstoffbasis |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,591 in. |
Material | Glas |
Anzahl pro Karton | 72 |
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt Endotoxinwerte von weniger als 0,06 EU/ml; mit Analysezertifikat |
Höhe (metrisch) | 44,96 mm |
Mehr anzeigen |