Learn More
asecos™ Depot PE mit Flügeltür Version Fass
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 40057
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17896376
  • 1480.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Zum direkten Einstellen von einem Fass auf Europalette oder Fasslagerung auf der optionalen PE-Halbpalette
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
Spezifikation
Spezifikation
Korpus grau, Türen blau
245 L
Disposal Can
1140.00 mm
1140.00 mm
2060.00 mm
1050.00 mm
102 kg
64.7 gal.
Polyethylen
44.88 in.
44.88 in.
81.10 in.
41.34 in.
224.87 lb.