Learn More
asecos™ Depot PE mit Flügeltür Version Fass
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 31856
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17866506
  • 2290.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Zum direkten Einstellen von einem Fass auf Europalette oder Fasslagerung auf der optionalen PE-Halbpalette
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
Spezifikation
Spezifikation
Korpus grau, Türen blau
250 L
Disposal Can
1560.00 mm
1560.00 mm
1980.00 mm
1080.00 mm
115 kg
66.1 gal.
Polyethylen
61.42 in.
61.42 in.
77.95 in.
42.52 in.
253.53 lb.