Learn More
asecos™ Depot PE mit Flügeltür Version Fass
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 36470
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17806416
  • 2280.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Zum direkten Einstellen von einem Fass auf Europalette oder Fasslagerung auf der optionalen PE-Halbpalette
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
Spezifikation
Spezifikation
Korpus grau, Türen blau
240 L
Disposal Can
1140.00 mm
1140.00 mm
1980.00 mm
1410.00 mm
110 kg
63.4 gal.
Polyethylen
44.88 in.
44.88 in.
77.95 in.
55.51 in.
242.51 lb.