Learn More
asecos™ Depot PE mit Rolljalousie Version Stahlregal
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 40066
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17856496
  • 2530.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
  • Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern
  • Fachbodenregal aus Stahl mit 3 Lagerebenen
  • Abmessungen Fachboden B x T (mm): 900 x 800
  • Fachlast: 250 kg
Spezifikation
Spezifikation
Grau
250 L
Disposal Can
1554.00 mm
1554.00 mm
1980.00 mm
1083.00 mm
162 kg
66.1 gal.
Polyethylen
61.18 in.
61.18 in.
77.95 in.
42.64 in.
357.15 lb.