Learn More
Deoxynivalenol, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18732744
Click to view available options
Menge:
1 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Mycotoxin; potent protein synthesis inhibitor
Tricothecene mycotoxin and potent protein synthesis inhibitor. Exhibits cytotoxic activity in vivo via the ribotoxic stress response. Induces p38-mediated gene expression and apoptosis in leukocytes; activity results in systemic expression of interleukin-6 (IL-6) and other proinflammatory cytokines. Also induces migration of NF-κB into the nucleus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxynivalenol
CAS 51481-10-8
Summenformel C15H20O6
MDL-Nummer MFCD09039270
Menge 1 mg
Synonym deoxynivalenol, vomitoxin, dehydronivalenol, 4-deoxynivalenol, 4-desoxynivalenol, desoxynivalenol, unii-jt37hyp23v, ccris 7801, rd toxin, jt37hyp23v
InChI-Schlüssel LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]33CO3)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
IUPAC-Name (1'R,2S,2'R,3'S,7'R,9'R,10'R)-3',10'-dihydroxy-2'-(hydroxymethyl)-1',5'-dimethyl-8'-oxaspiro[oxirane-2,12'-tricyclo[7.2.1.0²,⁷]dodecan]-5'-en-4'-one
Molekulargewicht (g/mol) 296.32
PubChem CID 40024
Formelmasse 296.32
Reinheit (%) 98%