Learn More
Desoxycholsäure-Natriumsalz, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
Dieses anionische Reinigungsmittel ist nützlich zum Solubilisieren und Isolieren membrangebundener Proteine in einem aktiven Zustand.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Deoxycholic Acid Sodium Salt |
Farbe | Weiß |
CAS | 302-95-4 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Schmelzpunkt | 357°C |
pH | 7.5 to 10 |
Menge | 100 g |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Poly-Flasche |
Prozentgehaltsbereich | ≥99 % |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Deoxycholic acid, sodium salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.