Learn More
Dichtestandards (25 °C)
Artikelnummer. 13460509
Click to view available options
Dichte:
0,6552 g/ml bei 25 °C
0,7223 g/ml bei 25 °C
0,775 g/ml bei 25 °C
0,8349 g/ml bei 25 °C
0,8678 g/ml bei 25 °C
0,934 g/ml bei 25 °C
0,9803 g/ml bei 25 °C
1,0242 g/ml bei 25 °C
1,0657 g/ml bei 25 °C
1,1233 g/ml bei 25 °C
1,1869 g/ml bei 25 °C
1,2819 g/ml bei 25 °C
1,6143 g/ml bei 25 °C
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. 13460509
Marke: Paragon Scientific DEN2503
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 25 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 0,775 g/ml bei 25 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEN25-03
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Nennwerte angegeben