Learn More
Dichtestandards (25 °C)
Artikelnummer. 13440519
Click to view available options
Dichte:
0,6552 g/ml bei 25 °C
0,7223 g/ml bei 25 °C
0,775 g/ml bei 25 °C
0,8349 g/ml bei 25 °C
0,8678 g/ml bei 25 °C
0,934 g/ml bei 25 °C
0,9803 g/ml bei 25 °C
1,0242 g/ml bei 25 °C
1,0657 g/ml bei 25 °C
1,1233 g/ml bei 25 °C
1,1869 g/ml bei 25 °C
1,2819 g/ml bei 25 °C
1,6143 g/ml bei 25 °C
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. 13440519
Marke: Paragon Scientific DEN2511
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 25 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 1,1869 g/ml bei 25 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 60 mL
Nennwerte angegeben