Learn More
Dichtestandards (25 °C)
Click to view available options
Dichte:
0,6552 g/ml bei 25 °C
0,7223 g/ml bei 25 °C
0,775 g/ml bei 25 °C
0,8349 g/ml bei 25 °C
0,8678 g/ml bei 25 °C
0,934 g/ml bei 25 °C
0,9803 g/ml bei 25 °C
1,0242 g/ml bei 25 °C
1,0657 g/ml bei 25 °C
1,1233 g/ml bei 25 °C
1,1869 g/ml bei 25 °C
1,2819 g/ml bei 25 °C
1,6143 g/ml bei 25 °C
Packungsgröße:
60 Milliliter
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicherer Verpackung (siehe Standard für Haltbarkeit).
- Hergestellt in Großbritannien und ab Lager verfügbar für sofortigen Versand
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 1,0657 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 60 ml |
Nennwerte angegeben