Learn More
Dichtestandards (20 °C)
Artikelnummer. p-7161072
Click to view available options
Dichte:
0,6597 g/ml bei 20 °C
0,7264 g/ml bei 20 °C
0,7788 g/ml bei 20 °C
0,8383 g/ml bei 20 °C
0,8556 g/ml bei 20 °C
0,8708 g/ml bei 20 °C
0,9376 g/ml bei 20 °C
0,9817 g/ml bei 20 °C
1,0257 g/ml bei 20 °C
1,0677 g/ml bei 20 °C
1,1258 g/ml bei 20 °C
1,1917 g/ml bei 20 °C
1,2849 g/ml bei 20 °C
1,6226 g/ml bei 20 °C
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. 13480489
Marke: Paragon Scientific DEN2001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 0,6597 g/ml bei 20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEN20-01
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Nennwerte angegeben