Learn More
Hecht Karl™ Hydrometer zur Dichtemessung
Artikelnummer. 10185531
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,400 bis 1,500 g/cm3
Länge (metrisch):
16 cm
27 cm
30 cm
35 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10185531
Marke: Hecht Karl™ 46004010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichte-Aräometer zur Messung der relativen Dichte von Flüssigkeiten.
  • Bereiche bis 1.000 g/cm3 für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind
  • Bereiche von 1.000 bis 2.000 g/cm3 für Flüssigkeiten schwerer als Wasser
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,001 g/cm3
Länge (metrisch) 35 cm
Vorschaltgerätetyp Stahlmetall
Baumé-Bereich 1,120 bis 1,180 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C