Learn More
Hecht Karl™ Hydrometer zur Dichtemessung
Dichte-Aräometer zur Messung der relativen Dichte von Flüssigkeiten.
Marke: Hecht Karl™ 46012009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bereiche bis 1.000 g/cm3 für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind
- Bereiche von 1.000 bis 2.000 g/cm3 für Flüssigkeiten schwerer als Wasser
Spezifikation
Je 1 | |
0,001 g/cm3 | |
Stahlmetall | |
20 °C |
Hydrometer zur Dichtemessung | |
30 cm | |
1,400 bis 1,500 g/cm3 |