Learn More
Hecht Karl™ Hydrometer zur Dichtemessung
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,400 bis 1,500 g/cm3
Länge (metrisch):
16 cm
27 cm
30 cm
35 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bereiche bis 1.000 g/cm3 für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind
- Bereiche von 1.000 bis 2.000 g/cm3 für Flüssigkeiten schwerer als Wasser
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Schritten | 0,001 g/cm3 |
| Länge (metrisch) | 16 cm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlmetall |
| Baumé-Bereich | 1,000 bis 1,060 g/cm3 |
| Temperature of Standardization | 20 °C |