missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Hydrometer zur Dichtemessung

Dichte-Aräometer zur Messung der relativen Dichte von Flüssigkeiten.

Marke:  Hecht Karl™ 46012006

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10013971

  • 31.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Bereiche bis 1.000 g/cm3 für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind
  • Bereiche von 1.000 bis 2.000 g/cm3 für Flüssigkeiten schwerer als Wasser
Spezifikation

Spezifikation

Je 1
0,001 g/cm3
Stahlmetall
20 °C
Hydrometer zur Dichtemessung
30 cm
1,100 bis 1,200 g/cm3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote