Learn More
Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung
Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung sind vollständig mit allen Referenznormen gekennzeichnet. Mit auf dem Stiel eingravierten Richtwerten, die eine beliebige Verschiebung der Skala anzeigen.
68.30 € - 79.95 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
Länge (metrisch) | 335 mm |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11703403
|
Alla France™
3500LC070/20/B-qp |
0,7 bis 0,750 g/ml |
76.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11743403
|
Alla France™
3500LC075/20/B-qp |
0,750 bis 0,800 g/ml |
71.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11753403
|
Alla France™
3500LC080/20/B-qp |
0,800 bis 0,850 g/ml |
71.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11763403
|
Alla France™
3500LC085/20/B-qp |
0,850 bis 0,900 g/ml |
68.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11773403
|
Alla France™
3500LC090/20/B-qp |
0,900 bis 0,950 g/ml |
76.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11783403
|
Alla France™
3500LC095/20/B-qp |
0,950 bis 1,000 g/ml |
76.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11793403
|
Alla France™
3500LC100/20/M-qp |
1,000 bis 1.050 g/ml |
79.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11703413
|
Alla France™
3500LC105/20/M-qp |
1,050 bis 1,100 g/ml |
77.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11713413
|
Alla France™
3500LC110/20/M-qp |
1,100 bis 1.150 g/ml |
71.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11723413
|
Alla France™
3500LC115/20/M-qp |
1,150 bis 1,200 g/ml |
77.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11733413
|
Alla France™
3500LC120/20/M-qp |
1,200 bis 1,250 g/ml |
71.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11743413
|
Alla France™
3500LC125/20/M-qp |
1,250 bis 1,300 g/ml |
79.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11773413
|
Alla France™
3500LC140/20/H-qp |
1,400 bis 1,450 g/ml |
76.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11753413
|
Alla France™
3500LC130/20/H-qp |
1,300 bis 1,350 g/ml |
76.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11763413
|
Alla France™
3500LC135/20/H-qp |
1,350 bis 1.400 g/ml |
76.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Dichte-Hydrometer (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF ... MRA-rückverfolgbar
- Allgemeine Verwendung bei 20 °C
- Unter dem Meniskus ablesen
- Planmäßige Lieferung mit einem Rückverfolgungs- und Konformitätszertifikat
- Auf Anfrage kann ein rückverfolgbares "EU"-Kalibrierungszertifikat oder ein offizielles Zertifikat über die Kalibrierung der "EO" geliefert werden
- Kalibriert gemäß den folgenden Oberflächenspannungen:
- von 0.600 bis 1.000 g/ml = 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
- von 1.000 bis 1.300 g/ml = 55 mN/m (mittlere Spannung)
- von 1.300 bis 2.000 g/ml = 75 mN/m (hohe Spannung)
Spezifikation
Je 1 | |
Hydrometer zur Dichtemessung | |
335 mm |