Learn More
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung. Unsere Lagerlösungen für Tiefkühlgeräte sind so konzipiert, dass sie Röhrchen von 200μl bis 5,0 μl aufnehmen können.
167.84 € - 207.03 €
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Beschreibung Gestelle für Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Farbe Silber
Form Rechteckig
Breite (metrisch) 13,5 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Aufnahmevermögen Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Aufnahmevermögen Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15947972
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1950832
Thermo Scientific Matrix 200 μl-Universalröhrchen mit Schraubverschluss, 500 µl-Lagerröhrchen, 500 µl-Lagerröhrchen mit DuraSeal, Nunc 0,5 ml-Kryobank-Röhrchen Platten (15/Gestell) Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Gestelle), CryoPlus 2 (fasst 16 Gestelle), CryoPlus 3 (fasst 30 Gestelle), CryoPlus 4 (fasst 51 Gestelle)
Thermo Scientific mechanische Kryo-Tiefkühltruhe 6,8 Kubikfuß (fasst 18 Gestelle), 10,3 Kubikfuß (fasst 27 Gestelle)
196.98 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15596480
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1950833
Thermo Scientific Matrix 0.75 ml-Röhrchen, 0.75 ml-Röhrchen mit DuraSeal, 500 µl-Röhrchen mit Schraubverschluss, 1.4 ml-Röhrchen, 1.4 ml-Röhrchen mit DuraSeal, 1.4 ml-Röhrchen mit HRC, 1.0 ml-Kryobank Röhrchen, 2.0 ml-Kryobank in Universalgestell, 1.8 ml-Kryobank in Universalgestell 10 Platten/Gestell Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Gestelle), CryoPlus 2 (fasst 16 Gestelle), CryoPlus 3 (fasst 30 Gestelle), CryoPlus 4 (fasst 51 Gestelle), Thermo Scientific mechanische Kryo-Tiefkühltruhe 6,8 Kubikfuß (fasst 18 Gestelle), 10,3 Kubikfuß (fasst 27 Gestelle)
173.87 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15920211
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1950834
Thermo Scientific Matrix 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss Platten (9/Gestell) Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Gestelle), CryoPlus 2 (fasst 16 Gestelle), CryoPlus 3 (fasst 30 Gestelle), CryoPlus 4 (fasst 51 Gestelle)
Thermo Scientific mechanische Kryo-Tiefkühltruhe 6,8 Kubikfuß (fasst 18 Gestelle), 10,3 Kubikfuß (fasst 27 Gestelle)
173.87 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15346395
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1950836
Thermo Scientific Matrix 200 μl-Universalröhrchen mit Schraubverschluss, 500 µl-Lagerröhrchen, 500 µl-Lagerungsröhrchen mit DuraSeal, Nunc 0.5 ml-Kryobank-Röhrchen 18 Platten/Gestell Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Racks), CryoPlus 2 (fasst 16 Racks), CryoPlus 3 (fasst 30 Racks), CryoPlus 4 (fasst 51 Racks)
Thermo Scientific Tiefkühltruhen für -86 °C und -40 °C: 12.7 cu. ft. (fasst 33 Racks), 17 cu. ft. (fasst 810 Racks),
207.03 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15366395
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1950839
Thermo Scientific Matrix 0.75 ml-Röhrchen, 0.75 ml-Röhrchen mit DuraSeal, 500 µl-Röhrchen mit Schraubverschluss, 1.4 ml-Röhrchen, 1.4 ml-Röhrchen mit DuraSeal, 1.4 ml-Röhrchen mit HRC, 1.0 ml-Kryobank Röhrchen, 2.0 ml-Kryobank in Universalgestell, 1.8 ml-Kryobank in Universalgestell 12 Platten/Gestell Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Racks), CryoPlus 2 (fasst 16 Racks), CryoPlus 3 (fasst 30 Racks), CryoPlus 4 (fasst 51 Racks)
Thermo Scientific Tiefkühltruhen für -86 °C und -40 °C: 12.7 cu. ft. (fasst 33 Racks), 17 cu. ft. (fasst 810 Racks),
173.87 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15549831
View Documents
Thermo Scientific™
1950840
Thermo Scientific Matrix 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss 11 Platten/Gestell Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Racks), CryoPlus 2 (fasst 16 Racks), CryoPlus 3 (fasst 30 Racks), CryoPlus 4 (fasst 51 Racks)
Thermo Scientific Tiefkühltruhen für -86 °C und -40 °C: 12.7 cu. ft. (fasst 33 Racks), 17 cu. ft. (fasst 810 Racks),
167.84 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ Dense Storage Gestelle für Ultratiefkühltruhen und die Kryo-Lagerung sind für Röhrchen von 200 μl bis 5.0 μl ausgelegt und bieten maximale Probenkapazität für Ultratiefkühltruhen und große Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Specifications
Specifications
Röhrchengestell (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Silber
13,5 cm
3,6 in.
Gestelle für Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Rechteckig
5,3 in.
9,3 cm