Learn More
PEPperCHIP™ Dengue-Virus Typ 1 Proteom-Mikroarray
Dengue-Virus Typ 1 Proteom-Mikroarray mit 3396 virenspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.003.001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02200kg
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: Genompolyprotein (Stamm Singapore/S275/1990, UniProt ID P33478 ) wurde in überlappende Peptide übersetzt
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
- Anzahl Peptide: 3396 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
Mikroglas | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril | |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO |