Learn More
Thermo Scientific™ Vergällender Lysepuffer
35.20 € - 40.59 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
---|---|
Beschreibung | Durchsichtig |
Format | Flüssig |
Produkttyp | Reagenz für die Zelllyse |
pH | 7,4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15442959
|
Thermo Scientific™
J60132.AK |
250 ml |
35.20 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15452959
|
Thermo Scientific™
J60132.AP |
500mL | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Umgebungstemperaturen | |
Flüssig | |
7,4 |
Durchsichtig | |
Reagenz für die Zelllyse |