Learn More
Fisherbrand™ Entsalzer
Artikelnummer. 11934169 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
286 L
420 L
570 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11934169
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anschlüsse, 4 m-Rohrleitung, Absperrventil, Schrauben und Bolzen, Schnellkupplung, Durchflussventil und Druckminderer im Lieferumfang enthalten. Fisherbrand™ Tragbare Demineralisierer werden bereits fertig montiert geliefert und arbeiten ohne Elektrizität.
  • Leitfähigkeit: 0.3 bis 2 μS/cm
  • Kapazität für 25 °F: DEM’O 3: 286 l – DEM’O 4 : 420 l – DEM’O 5 : 570 l
  • Maximale Druckbelastung: 4 bar bei Umgebungstemperatur
  • Flussrate: bis 150 l/Stunde
  • Höchsttemperatur: 25 °C
  • Sättigung: Die Produktionsstation für entmineralisiertes Wasser ist gesättigt, wenn die blaue Säule vollständig ockerfarben wird.
  • Wandmontiert oder tragbar
  • Konservierung: 2 Jahre in der Originalverpackung bei Umgebungstemperatur.
Spezifikation
Farbanzeige Blaue Kassette wird ockerbraun
Fassungsvermögen 570 L
Flussrate 150 l/h
Filtergröße 23 x 60 cm
Filtertyp Demineralisierer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseraufbereitung
Enthält 5 Kassetten und 2 x 2 feste Schläuche
Modell DEMO5
Druck 4 bar
Menge 1 Kit
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 25 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 10 °C° bis 25 °C°
Typ Kartusche