Learn More
Fisherbrand™ Entsalzer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
286 L
420 L
570 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leitfähigkeit: 0.3 bis 2 μS/cm
- Kapazität für 25 °F: DEM’O 3: 286 l – DEM’O 4 : 420 l – DEM’O 5 : 570 l
- Maximale Druckbelastung: 4 bar bei Umgebungstemperatur
- Flussrate: bis 150 l/Stunde
- Höchsttemperatur: 25 °C
- Sättigung: Die Produktionsstation für entmineralisiertes Wasser ist gesättigt, wenn die blaue Säule vollständig ockerfarben wird.
- Wandmontiert oder tragbar
- Konservierung: 2 Jahre in der Originalverpackung bei Umgebungstemperatur.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Blaue Kassette wird ockerbraun |
| Fassungsvermögen | 286 L |
| Flussrate | 150 l/h |
| Filtergröße | 23 x 60 cm |
| Filtertyp | Demineralisierer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseraufbereitung |
| Enthält | Anschlüsse, 4 m-Schlauch, Absperrventil, Schrauben, Schnellkopplungskit, Regelventil und Druckminderer |
| Modell | DEMO3 |
| Druck | 4 bar |
| Menge | 1 Kit |
| Mehr anzeigen |