Learn More
Honeywell™ Deltasafe Schutzoverall
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
Large
Extragroß
2XL
3XL
Beschreibung
- Bequem, atmungsaktiv und einem T-Shirt ähnlich
- Zertifiziert für Flammenhemmung und Antistatik (EN 533 und EN 1149-1)
- M1- und Radioaktive-Partikel-zertifiziert (NF P92-507 und EN 1073-2)
- Schutzebene: Allgemeine Anforderungen, Typ 5 und Typ 6 (EN 340, EN 13982-1 und EN 13034), EG-Kategorie PSA: 3
- Empfohlene Branchen: Chemie, Öl und Gas, Nuklear
- Gefahren: Luftübertragene Partikelkontamination, Chemikalienspritzer
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Größe | 2XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | Elastisch |
Sterilität | Unsteril |
Schutzartklasse | Schutzart: 5, 6 |