Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (20 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke:  Fisherbrand™ HS27503B
13.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15340420
  • 18.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm)
20
2 Tiers
Unsteril
1
100 x 127 x 83 mm
3.9 in.
5 in.
3,3 in.
5 x 4
Blau
Fiberglasverstärktes Polyethylen
Tropfenförmige Öffnungen
Ja, wenn leer
10 bis 18 ml-Reagenzgläser
8/Pckg.
100 mm
127 mm
83 mm
20 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    19
    Stunden
    2
    Minuten
    54
    Sekunden
    54
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm > Farbe: Blau, Abmessungen (L x B x H): 100 x 127 x 83 mm