Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 25 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke:  Fisherbrand™
21.92 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21752" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15300400
  • 26.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
  • Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Ja
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm)
40 Wells
2 Tiers
Non-sterile
1
120 mm
300 mm
92 mm
25 mm
10 x 4
Magenta
Fiberglasverstärktes Polyethylen
Tropfenförmige Öffnungen
Yes, When Empty
10 bis 18 ml-Reagenzgläser
120 x 300 x 92 mm
4.7 in.
11.8 in.
3.6 in.