Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15340390 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15340390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 4 x 10
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 40
Form Tropfenförmige Öffnungen
Einschübe Keine
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 bis 18 ml-Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1 Ea.
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C° bis +140 °C°
Abmessungen (L x B x H) 100 x 252 x 83 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.9 in.
Breite (metrisch) 252 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.9 in.
Höhe (metrisch) 83 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm