missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Lieferung Werkstor
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Lieferung von >100, <180 kg Ausrüstung
Lieferung von >180 kg Ausrüstung
Lieferung von <100 kg Ausrüstung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lieferung bis zum Werkstor
- Lieferung bis zur ersten Tür am Standort des Endkunden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Lieferung bis zum Werkstor |
| Service Offering | Factory Gate Delivery |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lieferung von <100 kg Ausrüstung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur