Learn More
Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges
High quality, delicate surface cleaning sponges offer effective cleaning power on office furniture. Thanks to the softness of the sponge, it will not scratch. Very flexible, durable sponges that are easy to wash & rinse after use.
145.00 € - 236.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schwämme |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 133 x 70 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von empfindlichen Oberflächen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Büromöbel |
Länge (metrisch) | 133 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17118590
|
Scotch-Brite™
7000037575 |
Blau |
236.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17138760
|
Scotch-Brite™
7100145508 |
Beige, rot |
236.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17128590
|
Scotch-Brite™
7000037577 |
Gelb |
145.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- High quality delicate surface cleaning sponges
- Softness of the sponge means it won't scratch surfaces
- Handy size for a good grip and excellent durability
- Easy to rinse/wash after use
Spezifikation
Schwämme | |
Reinigung von empfindlichen Oberflächen | |
133 mm |
133 x 70 mm | |
Büromöbel | |
70 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges