Learn More
Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges
High quality, delicate surface cleaning sponges offer effective cleaning power on office furniture. Thanks to the softness of the sponge, it will not scratch. Very flexible, durable sponges that are easy to wash & rinse after use.
Marke:  Scotch-Brite™ 7100145508
209.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17138760
  • 234.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Reinigungsschwämme für empfindliche Oberflächen
  • Aufgrund seiner Weichheit zerkratzt der Schwamm keine Oberflächen
  • Handliche Größe für einen guten Griff und ausgezeichnete Haltbarkeit
  • Nach Gebrauch einfach zu spülen/waschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwämme
133 x 70 mm
Büromöbel
10/Packung
Beige, rot
Reinigung von empfindlichen Oberflächen
133 mm
70 mm