Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke: Thermo Scientific™ D0836
220.60 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
- Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
Spezifikation
Kartusche für Macropure, Vorbehandlung; makroretikular, Aktivkohle; groß | |
Makroretikular, Aktivkohle | |
B-Pure™ |
2000 Gallone. | |
Vorbehandlung/Macropure | |
Deionisierungskartusche |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller