Learn More
(+)-Dehydroisoandrosteron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• (+)-Dehydroandrosteron ist ein endogener Vorläufer des Steroidhormons, der als Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Cholesterin in Androgene und Östrogene dient.
Anwendungen
• Es ist ein endogenes und natürlich vorkommendes Steroidhormon, das größtenteils von den Nebennieren, aber auch von den Hoden und Eierstöcken ausgeschüttet wird.
•Es wurde nachgewiesen, dass (+)-Dehydroandrosteron eine Rolle in der Immunantwort und Stressreaktion spielen kann.
•(+)-Dehydroisoandrosteron kann in Testosteron, Androstendion, Estradiol und Estron umgewandelt werden
•(+)-Dehydroisoandrosteron wird durch die Wirkung von zwei Cytochrom-P450-Enzymen von Cholesterin abgeleitet.
•Durch die Modulation von GABA-α- und N-Methyl-D-Asparaginsäure(NMDA)-Rezeptorkomplexen kann es sowohl direkte als auch indirekte biologische In-vivo-Effekte induzieren.
•Es kann auch die Insulinsekretion von β-Zelle der Bauchspeicheldrüse und die Wirkung gegen Glucocorticoid erhöhen.
• Nützlich zum Nachweis übermäßiger Nebennierenaktivität, da es fast ausschließlich von den Nebennieren produziert wird
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+)-Dehydroisoandrosterone |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 146.0°C to 151.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 2.5 g |