Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage, Modelle TD52XW QX
Artikelnummer. 15978575 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52XW150WQDX7-EU
Gehäuse D52XW150WQDX7-M
Gehäuse D52XW150WQX7-EU
Gehäuse D52XW150WQX7-M
Gehäuse D52XW60WQDX7-EU
Gehäuse D52XW60WQDX7-M
Gehäuse D52XW60WQX7-EU
Gehäuse D52XW60WQX7-M
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15978575
Marke: OHAUS™ 30461572
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Element-Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 60,00 kg, 150,00 kg
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
Lesbarkeit 20,000000 g, 50,000000 g
Modell Gehäuse D52XW150WQDX7-M
Schutzartklasse Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen
Abmessungen (L x B x H) 665 x 500 x 934 mm
Gewicht (metrisch) 23,200 kg