Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 R Serie Basis
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modell:
Gehäuse D150RQDV
Gehäuse D150RQDX
Gehäuse D150RTDV
Gehäuse D15RQDL
Gehäuse D15RQDR
Gehäuse D300RQDV
Gehäuse D300RTDV
Gehäuse D30RQDL
Gehäuse D600RTDV
Gehäuse D60RQDL
Gehäuse D60RQDV
Gehäuse D60RQDX
Gehäuse D6RQDR
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Die R-Serie verfügt über eine Edelstahlplattform, einen pulverbeschichteten Stahlrahmen und eine Aluminium-Wägezelle für raue Industrieumgebungen.
- Die Defender 5000 Basis ist mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender5000 (TD52) Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt.
- Defender5000 Basen sind NTEP-zertifiziert und von Measurement Canada zugelassen.
- Diese Basen verfügen außerdem über OIML- und EC-Typgenehmigungen, was sie ideal für eichpflichtige Anwendungen macht.
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Plattform aus Edelstahl 304, pulverbeschichteter Stahlrahmen in Sandgrau, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße, Füllstandsanzeige |
| Fassungsvermögen | 300,00 kg, 600,00 kg |
| Lesbarkeit | 20,000000 g, 50,000000 g |
| Modell | Gehäuse D600RTDV |
| Schutzartklasse | Gehäuse IP67 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 821 x 600 x 132 mm |
| Gewicht (metrisch) | 39,000 kg |