Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 R Serie Basis
Artikelnummer. 15938425 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modell:
Gehäuse D150RQDV
Gehäuse D150RQDX
Gehäuse D150RTDV
Gehäuse D15RQDL
Gehäuse D15RQDR
Gehäuse D300RQDV
Gehäuse D300RTDV
Gehäuse D30RQDL
Gehäuse D600RTDV
Gehäuse D60RQDL
Gehäuse D60RQDV
Gehäuse D60RQDX
Gehäuse D6RQDR
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15938425
Marke: OHAUS™ 30419617
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Basen der OHAUS™ Defender™ 5000 R Serie bieten eine lange Lebensdauer für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die R-Serie verfügt über feuchtigkeitsgeschützte Einzelpunkt-Wägezellen, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, rutschfeste Gummifüße, abnehmbare Wägeschalen aus Edelstahl und Nivellierblasen.
  • Die R-Serie verfügt über eine Edelstahlplattform, einen pulverbeschichteten Stahlrahmen und eine Aluminium-Wägezelle für raue Industrieumgebungen.
  • Die Defender 5000 Basis ist mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender5000 (TD52) Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt.
  • Defender5000 Basen sind NTEP-zertifiziert und von Measurement Canada zugelassen.
  • Diese Basen verfügen außerdem über OIML- und EC-Typgenehmigungen, was sie ideal für eichpflichtige Anwendungen macht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bauweise Plattform aus Edelstahl 304, pulverbeschichteter Stahlrahmen in Sandgrau, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße, Füllstandsanzeige
Fassungsvermögen 60,00 kg, 150,00 kg
Lesbarkeit 5,000000 g, 10,000000 g
Modell Gehäuse D150RQDV
Schutzartklasse Gehäuse IP67
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Abmessungen (L x B x H) 633 x 610 x 130 mm
Gewicht (metrisch) 31,000 kg