Learn More
Ohaus™ Defender 3000 günstige Tischwaage, abwaschbar
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
D32XW150BL
D32XW30VR-EU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Tischwaagen der Serie OHAUS Defender 3000 eignen sich ideal für allgemeine Wägungen und einfache Zählanwendungen in den Bereichen Produktion, Verpackung, Lager, Inventarisierung, Versand und Wareneingang. Die Serie Defender 3000 verfügt über ein einfaches aber robustes Design mit Rohrrahmen und Anzeigen mit taktilen Tasten, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display, integriertem Akkubetrieb und flexiblen Befestigungsmöglichkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | Bidirektionale RS-232C |
| Akkulaufzeit | 58 Stunden mit wiederaufladbarem Akku |
| Akkutyp | Interner, wiederaufladbarer, versiegelter Blei-Säure-Akku, 100-Stunden typischer Betrieb mit voller Ladung |
| Kalibrierung | 5 kg/lbs. bis 100 % |
| Zertifizierung/Konformität | EN60950, EN61326, FCC, CE. |
| Anschlusstyp | RS232 (im Lieferumfang enthalten) |
| Bauweise | IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckungsanzeige, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Aluminium |
| Fassungsvermögen | 150 kg |
| Displaytyp | LCD mit kontrastreicher weißer LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Lesbarkeit | 20,000000 g |
| Mehr anzeigen |