Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU)
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Marke:  OHAUS™ 30685252
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17545835
  • 1200.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
  • Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
  • Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
  • Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
  • Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
600 kg
800 x 600 mm
D33XW600B1V3.
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung.
46,7 kg
Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
100 g
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend
935 x 600 x 1222 mm