Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind™ Plates
GREENER_CHOICE
DNA LoBind Plates maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding. These plates are the ideal solution for sample preparation and long-term storage.
283.13 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Max. RZB 6000 x g
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR Clean (Non-sterile)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13427896
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030603303
Weiß, Durchsichtig 96 350 μl 80 Platten (5 Beutel x 16 Platten)
283.13 €
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Descripción
  • Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g. silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing.
Especificaciones
Especificaciones
Autoklavierbar
Unsteril
PCR Clean (Non-sterile)
Polypropylen
6000 x g
Farblos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado