Learn More
Sampling Systems™ Tiefwassersammler
The Deep Water Sampler takes liquid samples from large depths, taking a sample at the point you start pulling the handle upwards. This simple operation means you lower to the required depth then pull it out.
Marke:  Sampling Systems™ 5079A-1000
Artikelnummer. 17912052
  • 569.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparent plastic construction enables easy viewing
  • Ideal for sampling at large depths in rivers, lakes and large containers
  • Simple operation
Spezifikation
Spezifikation
Water Sampler
Nicht autoklavierbar
1 L
Yes
Plastic
33.8 oz.
Reusable
Unsteril
Name des Produkts
Sampling Systems™ Tiefwassersammler > Deep Water Sampler; Capacity (Metric): 1 L