Learn More
Buerkle™ Fotoschale, tiefe Form, ohne Bodenrillen
Diese Tabletts eignen sich für vielseitige Anwendungen im Labor oder Lager. Buerkle™ Fotoschalen in tiefer Form und ohne Bodenrillen sind aus hochwertigem PVC gefertigt und in flacher oder tiefer Ausführung in 3 attraktiven, hochglänzenden Farben erhältlich: weiß, rot und schwarz.
Marke: Buerkle™ 4207-2040
104.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.46650kg
Beschreibung
- PVC
- Dicke Seiten, bruchsicher
- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
- Einfaches Ausgießen der Flüssigkeit über die Schalenränder
- Nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Spülmaschinen geeignet
- Temperaturbeständig von -30 bis +60 °C
Spezifikation
Rot | |
420 mm (innerer Sockel), 520 mm (äußerer Sockel) | |
Fotoschale (Entwicklerschale) | |
4.33 in. |
110 mm | |
PVC | |
510 mm (innerer Sockel), 610 mm (äußerer Sockel) | |
Rechteckig |